주요 문서
752932
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfonium bromide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H9BrS
CAS Number:
Molecular Weight:
157.07
Beilstein:
3556022
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
190-200 °C
작용기
thioether
SMILES string
[Br-].C[S+](C)C
InChI
1S/C3H9S.BrH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GOTIICCWNAPLMN-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)