주요 문서
752886
Sigma-Aldrich
3-Buten-2-yl 1H-imidazole-1-carboxylate
95%
동의어(들):
Heller-Sarpong Reagent, 1H-Imidazole-1-carboxylic acid 1-methyl-2-propen-1-yl ester, Sarpong 3-butenyl transesterification reagent, Sarpong reagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
166.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
Quality Level
분석
95%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.482
density
1.092 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(OC(=O)n1ccnc1)C=C
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-3-7(2)12-8(11)10-5-4-9-6-10/h3-7H,1H2,2H3
InChI key
MIGVSMIPNMLWRT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)