주요 문서
752223
Sigma-Aldrich
Diiodo(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dimer
동의어(들):
di-μ-iododiiodobis[(1,2,3,4,5-η)-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]di-iridium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H30I4Ir2
CAS Number:
Molecular Weight:
1162.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
반응 적합성
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
412-420 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
I[Ir]I.I[Ir]I.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4HI.2Ir/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI key
GVAFOFZYINFTHJ-UHFFFAOYSA-J
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)