주요 문서
75136
Sigma-Aldrich
L-Asparagine tert-butyl ester hydrochloride
≥98.0% (TLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2COCH2CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
224.69
Beilstein:
6585123
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (TLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D +11.5±1.0°, c = 1 in methanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O
InChI
1S/C8H16N2O3.ClH/c1-8(2,3)13-7(12)5(9)4-6(10)11;/h5H,4,9H2,1-3H3,(H2,10,11);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
RXNKCUXXNGWROA-JEDNCBNOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
L-Asparagine tert-butyl ester hydrochloride may be used as a starting material in the multi-step synthesis of L-aspartyl-L-asparagine.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Structure of the porcine vasoactive intestinal octacosapeptide
Mutt V and Said SI
FEBS Journal, 42(2), 581-589 (1974)