Key Documents
750573
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylbenzaldehyde
97%
동의어(들):
3-Bromo-p-tolualdehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
199.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
47-52 °C
SMILES string
Cc1ccc(C=O)cc1Br
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-5H,1H3
InChI key
WTXXUAHMTVAQHW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable