주요 문서
749427
Sigma-Aldrich
Lithium carbonate-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Li213CO3
Molecular Weight:
74.88
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
형태
crystals
mp
618 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
InChI key
XGZVUEUWXADBQD-GOCMCNPZSA-L
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)