주요 문서
748404
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-3-boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8BNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
136.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2/c1-5-2-3-6(4-8-5)7(9)10/h2-4,9-10H,1H3
InChI key
MZUSCPDSQJSBSY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)