주요 문서
748307
Sigma-Aldrich
(S)-1-(Diphenylphosphino)-3,3-dimethylbutan-2-amine
97%
동의어(들):
(S)-1-(Diphenylphosphino)-3,3-dimethyl-2-butylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H24NP
CAS Number:
Molecular Weight:
285.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
반응 적합성
reagent type: ligand
refractive index
n20/D 1.590
density
1.0241 g/mL at 25 °C
작용기
phosphine
SMILES string
CC(C)(C)[C@H](N)CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H24NP/c1-18(2,3)17(19)14-20(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,14,19H2,1-3H3/t17-/m1/s1
InChI key
SGBNMEAXYLJQRV-QGZVFWFLSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)