주요 문서
747610
Sigma-Aldrich
9-Mesityl-10-methylacridinium perchlorate
95%
동의어(들):
10-Methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)acridinium perchlorate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H22ClNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
411.88
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
powder
반응 적합성
core: acridinium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
광촉매 활성화
450 nm
SMILES string
CC1=CC(C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC=C3)=[N+](C)C4=CC=CC=C42.O=Cl(=O)([O-])=O
InChI
1S/C23H22N.ClHO4/c1-15-13-16(2)22(17(3)14-15)23-18-9-5-7-11-20(18)24(4)21-12-8-6-10-19(21)23;2-1(3,4)5/h5-14H,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
LFMBERYWDLWXNO-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame over circleExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)