주요 문서
746975
Sigma-Aldrich
Propylene oxide-1,3-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP), contains hydroquinone as a stabilizer
동의어(들):
13C Labeled Propylene oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C2CH6O
Molecular Weight:
60.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
양식
liquid
품질
contains hydroquinone as a stabilizer
질량 이동
M+2
SMILES string
[13CH3]C1[13CH2]O1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/i1+1,2+1
InChI key
GOOHAUXETOMSMM-ZDOIIHCHSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameGas cylinder
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
-162.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-108 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)