74640
19-Nortestosterone
≥99.0% (HPLC)
동의어(들):
17β-Hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-4-estren-3-one, 19-Norandrostenolone, 4-Estren-17β-ol-3-one, Nadrolone, Nandrolone
분석
≥99.0% (HPLC)
양식
crystals
광학 활성
[α]20/D +57±2°, c = 1% in chloroform
약물 제어
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
작용기
hydroxyl
ketone
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-17,20H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
NPAGDVCDWIYMMC-IZPLOLCNSA-N
유전자 정보
human ... SERPINA6(866) , SHBG(6462)
rat ... Ar(24208) , Nr3c2(25672) , Pgr(25154)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Fluorescent nandrolone-BODIPY conjugates to study intracellular localization and tracking of nandrolone using fluorescence microscope.
- Optically pure hexadecahydrochrysene diastereomers, and chrysene enantiomers.
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable