About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
151.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
양식
liquid
작용기
bromo
ether
저장 온도
−20°C
SMILES string
BrCC1OCC1
InChI
1S/C4H7BrO/c5-3-4-1-2-6-4/h4H,1-3H2
InChI key
OMXAGUVERXNCSZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2-(Bromomethyl)oxetane is also referred to as 1-bromo-2,4-epoxybutane. It is a 2-substituted oxetane derivative.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Recent Advances in the Synthesis of 2-Substituted Oxetanes.
Davis O and Bull JA.
Synlett (2015)