주요 문서
745081
Sigma-Aldrich
1-(Azidomethyl)-2-chlorobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
2-Chlorobenzyl azide solution, o-Chlorobenzyl azide solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6ClN3
CAS Number:
Molecular Weight:
167.60
Beilstein:
2719059
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
≥97.0% (HPLC)
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
농도
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
불순물
≤2.0% water
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1ccccc1CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H6ClN3/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
InChI key
BOSNISRGGXSMHE-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)