주요 문서
743461
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(2-Diphenylphosphino-1-naphthyl)isoquinoline
≥95.0% (qNMR)
동의어(들):
(R)-QUINAP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H22NP
CAS Number:
Molecular Weight:
439.49
Beilstein:
11166958
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95.0% (qNMR)
양식
powder
광학 순도
enantiomeric excess: ≥98.0%
작용기
phosphine
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C31H22NP/c1-3-13-25(14-4-1)33(26-15-5-2-6-16-26)29-20-19-23-11-7-9-17-27(23)30(29)31-28-18-10-8-12-24(28)21-22-32-31/h1-22H
InChI key
YMJAIEYASUCCMJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)