주요 문서
74272
Sigma-Aldrich
cis-[4-(Boc-amino)cyclohexyl]acetic acid
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
cis-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H23NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
257.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (TLC)
양식
crystals
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CC[C@@H](CC1)CC(O)=O
InChI
1S/C13H23NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10-6-4-9(5-7-10)8-11(15)16/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t9-,10+
InChI key
IHXBNSUFUFFBRL-AOOOYVTPSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)