주요 문서
741582
Sigma-Aldrich
N,N′-Dicyclohexyl-13C12-urea
99 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
1,3-Dicyclohexyl-13C12-urea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13C6H11NHCONH13C6H11
Molecular Weight:
236.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
양식
solid
mp
232-233 °C (lit.)
질량 이동
M+12
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)