주요 문서
740756
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4F2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
158.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.444
density
1.303 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC1(F)Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-7(9)10-5-3-1-2-4-6(5)11-7/h1-4H
InChI key
DGCOGZQDAXUUBY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
89.6 °F
Flash Point (°C)
32 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)