주요 문서
738832
Sigma-Aldrich
Sodium nitrite-15N,18O2
90 atom % 18O, 98 atom % 15N, 95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Na15N18O2
Molecular Weight:
73.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
90 atom % 18O
분석
95% (CP)
양식
solid
mp
271 °C (lit.)
질량 이동
M+5
SMILES string
[Na+].[18O-][15N]=[18O]
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1,2+2,3+2;
InChI key
LPXPTNMVRIOKMN-SORTUTTKSA-M
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Flame over circleSkull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)