주요 문서
736260
Sigma-Aldrich
1-Aminocyclopropane-2,2,3,3-d4-carboxylic acid
98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
ACPC-d4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H3D4NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
105.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
양식
powder
mp
229-231 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D2
InChI key
PAJPWUMXBYXFCZ-LNLMKGTHSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)