주요 문서
733156
Sigma-Aldrich
Butyrophenone-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H513COCH2CH2CH3
Molecular Weight:
149.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
양식
liquid
bp
228-230 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
CCC[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3/i10+1
InChI key
FFSAXUULYPJSKH-DETAZLGJSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)