주요 문서
730076
Sigma-Aldrich
rac-Glyceryl-d5-2,3-dioleate-1-palmitate
98 atom % D, 95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C55D5H97O6
Molecular Weight:
864.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
95% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+5
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C55H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-28,52H,4-24,29-51H2,1-3H3/b27-25-,28-26-/i50D2,51D2,52D
InChI key
JFISYPWOVQNHLS-KABSAWGVSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)