772941
Glyceryl tri(oleate-1,2,3,7,8-13C5)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
동의어(들):
13C labeled glycerol trioleate, 13C labeled glyceryl trioleate, 13C labeled triolein, Glycerol tri(olein-1,2,3,7,8-13C5), Oleic acid triglyceride-(oleate-1,2,3,7,8-13C5), Oleic triglyceride-(oleate-1,2,3,7,8-13C5), Triolein-1,2,3,7,8-13C5
About This Item
추천 제품
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥97% (CP)
양식
liquid
bp
235-240 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+15
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCCCC)OC(CO[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i31+1,32+1,33+1,34+1,35+1,36+1,46+1,47+1,48+1,49+1,50+1,51+1,55+1,56+1,57+1
InChI key
PHYFQTYBJUILEZ-LKQWDFLESA-N
포장
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flash Point (°F)
626.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
330.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객