분석
≥99.0% (GC)
양식
flakes
mp
94-96 °C (lit.)
94-96 °C
작용기
ester
nitro
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI key
YOJAHJGBFDPSDI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable