72909
Boc-D-Lys(Alloc)-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥97.0%
동의어(들):
Nα-Boc-Nδ-Alloc-D-lysine (dicyclohexylammonium) salt, Nδ-Alloc-Nα-Boc-D-lysine (dicyclohexylammonium) salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H26N2O6 · C12H23N
CAS Number:
Molecular Weight:
511.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
≥97.0%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C15H26N2O6.C12H23N/c1-5-10-22-13(20)16-9-7-6-8-11(12(18)19)17-14(21)23-15(2,3)4;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h5,11H,1,6-10H2,2-4H3,(H,16,20)(H,17,21)(H,18,19);11-13H,1-10H2/t11-;/m1./s1
InChI key
TXVAVNGGMCSJEA-RFVHGSKJSA-N
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.