주요 문서
728977
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-nitroanisole
95%
동의어(들):
4-Bromo-2-methoxy-1-nitrobenzene, 5-Bromo-2-nitrophenyl methyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6BrNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
232.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
형태
solid
mp
90-95 °C
작용기
bromo
nitro
SMILES string
COc1cc(Br)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-4-5(8)2-3-6(7)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI key
DJKPQYBFSAJUBS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)