주요 문서
728896
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(tributylstannyl)thiazole
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H28ClNSSn
CAS Number:
Molecular Weight:
408.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.528
density
1.236 g/mL at 25 °C
작용기
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cnc(Cl)s1
InChI
1S/3C4H9.C3HClNS.Sn/c3*1-3-4-2;4-3-5-1-2-6-3;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;
InChI key
ZXCCAZVZCUGOQU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)