주요 문서
728276
Sigma-Aldrich
(Bromoethynyl)benzene
≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
1-Bromo-2-phenylacetylene, 1-Bromo-2-phenylethyne, Phenylethynyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H5Br
CAS Number:
Molecular Weight:
181.03
Beilstein:
606222
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
liquid
저장 온도
−20°C
SMILES string
BrC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H
InChI key
BPVHWNVBBDHIQU-UHFFFAOYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)