주요 문서
727717
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-methylimidazolium iodide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H11IN2
CAS Number:
Molecular Weight:
250.08
Beilstein:
9511928
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (HPLC)
98%
양식
crystals
불순물
<1.0% water
SMILES string
[I-].C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.HI/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;/h3,5-7H,1,4H2,2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
IPVXEUXSWNLULC-UHFFFAOYSA-M
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)