주요 문서
725633
Supelco
Trimethyl phosphite solution
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Grade
NMR reference standard
형태
solution
농도
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
기술
NMR: suitable
NMR 튜브 크기
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
SMILES string
COP(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
InChI key
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
31P sensitivity
수량
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-19 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)