주요 문서
725021
Sigma-Aldrich
3-Ethynylbenzaldehyde
97%
동의어(들):
(3-Formylphenyl)acetylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6O
CAS Number:
Molecular Weight:
130.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
75-80 °C
작용기
aldehyde
SMILES string
O=Cc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H6O/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h1,3-7H
InChI key
IGIUWNVGCVCNPV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)