주요 문서
724211
Sigma-Aldrich
Nitrogen-15N1
(95 mole% 15N14N), 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
15NN
CAS Number:
Molecular Weight:
29.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141903
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
(95 mole% 15N14N)
분석
98% (CP)
양식
gas
질량 이동
M+1
SMILES string
N#[15N]
InChI
1S/N2/c1-2/i1+1
InChI key
IJGRMHOSHXDMSA-OUBTZVSYSA-N
관련 카테고리
포장
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Gas cylinder
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Compr. Gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)