주요 문서
722073
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-methoxy-3-nitrobenzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
197.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
129-134 °C
작용기
aldehyde
nitro
SMILES string
COc1cc(C=O)c(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-6-2-5(4-10)8(11)7(3-6)9(12)13/h2-4,11H,1H3
InChI key
CCHTVTHOPTTYSY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)