Key Documents
721719
Sigma-Aldrich
3-Bromopiperidine hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H11Br2N
CAS Number:
Molecular Weight:
244.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
solid
Quality Level
mp
275-285 °C
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
BrC1CNCCC1.Br
InChI
1S/C5H10BrN.BrH/c6-5-2-1-3-7-4-5;/h5,7H,1-4H2;1H
InChI key
BFEXEPRPMXJTEJ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - Not applicable
Flash Point (°C)
> 110 °C - Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)