powder
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
깊이 × 길이
100 nm × 20-200 μm
표면적
24 m2/g
불순물
iron-free
<100 ppm Iron content
평균 직경
130 nm
공극 크기
0.075 cm3/g average pore volume
124 Å average pore diameter
mp
3652-3697 °C
density
1.9 g/mL at 25 °C
벌크 밀도
0.5‑3.5 lb/cu.ft
환경친화적 대안 카테고리
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
제조 메모
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
관련 콘텐츠
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.