About This Item
Linear Formula:
(13C2H5O)3PO
CAS Number:
Molecular Weight:
188.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
95% (CP)
양식
liquid
bp
215 °C (lit.)
density
1.107 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
[13CH3][13CH2]OP(=O)(O[13CH2][13CH3])O[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
DQWPFSLDHJDLRL-IDEBNGHGSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
240.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
116 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.