주요 문서
718343
Sigma-Aldrich
4-Oxazolecarboxylic acid
97%
동의어(들):
1,3-Oxazole-4-carboxylic acid, 4-Carboxyoxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H3NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
113.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
138-142 °C
작용기
carboxylic acid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cocn1
InChI
1S/C4H3NO3/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2H,(H,6,7)
InChI key
JBCFJMYPJJWIRG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)