주요 문서
715913
Sigma-Aldrich
N-(Chloromethyl-13C)phthalimide
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC8H6ClNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
196.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
mp
131-135 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
Cl[13CH2]N1C(=O)c2ccccc2C1=O
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
법적 정보
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)