주요 문서
715794
Sigma-Aldrich
1-(3-Aminopropyl)-2-methyl-1H-imidazole
96%
동의어(들):
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)propylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H13N3
CAS Number:
Molecular Weight:
139.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.517
density
1.028 g/mL at 25 °C
작용기
amine
SMILES string
Cc1nccn1CCCN
InChI
1S/C7H13N3/c1-7-9-4-6-10(7)5-2-3-8/h4,6H,2-3,5,8H2,1H3
InChI key
NDUDHWBKFFJGMA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)