715557
1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-5-ylboronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H16BN3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
245.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
97%
양식
solid
mp
142-146 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]nnc3c2
InChI
1S/C12H16BN3O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)8-5-6-9-10(7-8)15-16-14-9/h5-7H,1-4H3,(H,14,15,16)
InChI key
QUYDCPHDUNQFKF-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.