주요 문서
715360
Sigma-Aldrich
Phenyl vinyl-1-13C sulfide
99 atom % 13C
동의어(들):
(Phenylthio)ethylene-1-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5S13CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
137.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
동위원소 순도
99 atom % 13C
형태
liquid
bp
94-95 °C/25 mmHg
density
1.049 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=[13CH]Sc1ccccc1
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
법적 정보
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
114.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
46 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)