주요 문서
714437
Sigma-Aldrich
3′-Amino-4′-bromoacetophenone
97%
동의어(들):
1-(3-Amino-4-bromophenyl)ethanone, 5-Acetyl-2-bromoaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
214.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
114-118 °C
작용기
bromo
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(Br)c(N)c1
InChI
1S/C8H8BrNO/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,10H2,1H3
InChI key
HYRBHUHCBGRDHI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)