분석
97%
양식
solid
mp
60-65 °C
작용기
chloro
SMILES string
Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1N
InChI
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,9-10H2
InChI key
YWPGZWRHHRUXEK-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable