주요 문서
712140
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-glucopyranoside
≥90% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H32O6
CAS Number:
Molecular Weight:
464.55
Beilstein:
1442065
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥90% (HPLC)
양식
lumps
광학 활성
[α]/D 23.0±2.0°, c = 1 in chloroform
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4
InChI
1S/C28H32O6/c1-30-28-27(33-20-23-15-9-4-10-16-23)26(32-19-22-13-7-3-8-14-22)25(24(17-29)34-28)31-18-21-11-5-2-6-12-21/h2-16,24-29H,17-20H2,1H3/t24-,25-,26+,27-,28+/m1/s1
InChI key
MOKYEUQDXDKNDX-DFLSAPQXSA-N
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)