주요 문서
711977
Sigma-Aldrich
Boc-(R)-4-(2-propynyl)-L-proline
≥96%
동의어(들):
Boc-(R)-4-propargyl-L-proline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H19NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
253.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥96%
≥96.0% (TLC)
양식
lumps
광학 활성
[α]/D -34.0±2°, c = 1% in ethanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](CC#C)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C13H19NO4/c1-5-6-9-7-10(11(15)16)14(8-9)12(17)18-13(2,3)4/h1,9-10H,6-8H2,2-4H3,(H,15,16)/t9-,10+/m1/s1
InChI key
DMBBSZBBZZUEMF-ZJUUUORDSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
관련 제품
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)