Key Documents
711535
Sigma-Aldrich
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
≥97.0% (GC)
동의어(들):
3,4,5-Trimethoxyiodobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11IO3
CAS Number:
Molecular Weight:
294.09
Beilstein:
1529690
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
형태
lumps
작용기
iodo
SMILES string
COc1cc(I)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11IO3/c1-11-7-4-6(10)5-8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,1-3H3
InChI key
IWPMQXOVTMABLF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)