주요 문서
709247
Sigma-Aldrich
Zinc arsenide
pieces, 99.995% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Zn3As2
CAS Number:
Molecular Weight:
346.01
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.995% trace metals basis
양식
pieces
mp
1015 °C
density
5.53 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]=[As][Zn][As]=[Zn]
InChI
1S/2As.3Zn
InChI key
RHKSESDHCKYTHI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)