주요 문서
709115
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6FNO
CAS Number:
Molecular Weight:
151.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.518
density
1.164 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
isocyanate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1c(F)cccc1N=C=O
InChI
1S/C8H6FNO/c1-6-7(9)3-2-4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
InChI key
OXJRWBPYWYAGNW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
160.0 °F
Flash Point (°C)
71.1 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)