주요 문서
707376
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
97%
동의어(들):
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H3F4NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
209.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
95-100 °C
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1c(F)nccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F4NO2/c8-5-4(6(13)14)3(1-2-12-5)7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
InChI key
ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)