주요 문서
705411
Sigma-Aldrich
4,4′′-Dibromo-p-terphenyl
동의어(들):
4,4′′−Dibromo-1,1′:4′,1′′-terphenyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H12Br2
CAS Number:
Molecular Weight:
388.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
mp
307-313 °C
작용기
bromo
SMILES string
Brc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C18H12Br2/c19-17-9-5-15(6-10-17)13-1-2-14(4-3-13)16-7-11-18(20)12-8-16/h1-12H
InChI key
VAIPJQIPFPRJKJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)