주요 문서
705381
Sigma-Aldrich
1,7-Dimethylxanthine-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
동의어(들):
1,7-Dimethyl-1H-purine-2,6-dione-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3), 2,6-Dihydroxy-1,7-dimethylpurine-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3), Paraxanthine-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C4C3H815N3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
187.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
동위원소 순도
≥98 atom %
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
294-296 °C
질량 이동
M+7
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[15N]1[13C](=O)[15NH][13c]2[15n]cn(C)[13c]2[13C]1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,11+1
InChI key
QUNWUDVFRNGTCO-UDYOVZSYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)